Få mere at vide
Corning™ Reusable Plastic Volumetric Flask
Artikelnummer. 15237658 Shop alle Corning produkter
Skift visning
:
Reusable Plastic Volumetric Flask
Artikelnummer.
15237658 Reusable Plastic Volumetric Flask
1 options
Artikelnummer. 15237658 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 0611280
Reusable 10 mL plastic volumetric flask with tapered polypropylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Translucent
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylene
Inkluderer Tapered PP stopper
Hals stil Volumetric
Form Flat bottom
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Klasse B