Få mere at vide
3M™ Genanvendelig halvansigtsmaske respirator med lav vedligeholdelse
Artikelnummer. 17873246 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17873246 Medium
17893256 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17873246 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100049927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 DKK
    1591.36 DKK / Pakke med 8
    Spare 688.64 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelige halvansigtsmasker 6000-serien er lavet af et letvægts, behageligt elastomermateriale med et bajonet-stil dobbelt-filter design, vuggehoved sele og let fastgørende halsrem.
  • Brug for økonomiske genanvendelige masker med lav vedligeholdelse, der er nemme at håndtere 3M™ Genanvendelig halvansigtsmaske 6000-serien.
  • Vores genanvendelige halvmasker er designet til enkelhed med et elastomermateriale, der er let og behageligt at have på over lange skift, en vuggehovedsele og nakkestrop, der er let at fastgøre.
  • De giver beskyttelse mod gasser, dampe og partikler og har en bajonettilslutning, der passer til en bred vifte af dobbelte, lette filtre, afhængigt af dine individuelle behov.
  • Det dobbelte filterdesign afbalancerer vægten jævnt over masken, og den lave profil betyder minimal indvirkning på dit synsfelt og bedre kompatibilitet med svejse- og slibeskjolde.
  • De kan bruges med 3M™ Leveres Air Systems for din øgede bekvemmelighed og fleksibilitet, og få forbindelse til alle 3M™ 2000, 5000 og 6000 filtre (undtagen 3M™ 6098 eller 6099).
  • 6000-serien har et specialdesignet udvalg af reservedele og tilbehør, der hjælper dig med at opretholde det rette niveau af komfort og beskyttelse, når dele bliver slidt eller beskadiget.
  • De fås i tre størrelser; lille, mellem og stor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Design Type Bajonet stil
Engangs Genanvendelig
Filtertype Kombination
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Genanvendeligt halvt ansigtsmaske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej
Latex fri Ja