Få mere at vide
3M™ 7500 Series Genanvendelige Halv Facepiece Genanvendelige Åndedrætsværn
Artikelnummer. 11703383 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
K7502
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Størrelse Pakningsstørrelse
11703383 K7502 Medium Hver
1 options
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Artikelnummer. 11703383 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000104177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    306.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 249.48 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Kræver
Kompatible patroner og/eller filtre. Imødekommer 3M 7093 og Series 2000 filtre og Series 6000 patroner.
Halvmaske åndedrætsværn med øget komfort og synlighed bruger et bajonetfastgørelsessystem til dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler.
  • Holdbar, genanvendelig og varmebestandig maske er lavet af avanceret silikonemateriale.
  • Unikt justeringsdesign hjælper med at reducere spændinger og trykpunkter i ansigtet.
  • Cool Flow™ udåndingsventilen åbner lettere, sænker udåndingsmodstanden, reducerer varme- og fugtopbygning.
  • Let justeret, dual-mode hovedsele giver mulighed for at bære i traditionel eller drop-down tilstand.
  • Ideelt valg til svejseapplikationer.
  • Farvekodede størrelser for nem identifikation.
  • 3M Katalog # 7501, 3M Katalog # 7502, 3M Katalog # 7503
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN140
Materiale Silikone
Produkttype Halv maske
Størrelse Medium
Model- K7502
Mængde 1 stk.