Få mere at vide
3M™ Genanvendelig halv ansigtsmaske respirator
Artikelnummer. 17766983 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Model-:
HF-301
HF-302
HF-303
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Model-
17766983 Lille HF-301
17717003 Medium HF-302
17746993 Større HF-303
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17766983 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100265024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 DKK
    2974.07 DKK / Pakke med 10
    Spare 1140.93 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
3M™ Genanvendelig halvmaske er designet med brugerkomfort og bekvemmelighed i tankerne. Kompatibel med DIN gevind, 3M™ Filtre DT-serien, HF-301 tilbyder beskyttelse mod en lang række åndedrætsfarer.
  • Hybrid refleksforsegling konturerer og bøjer til brugerens ansigt for at hjælpe bærerens komfort
  • Forseglingskontrolmekanisme - når den trykkes under udånding, pustes masken lidt op, hvilket viser, at en god forsegling er opnået
  • Integreret stemmepanel for forbedret stemmeforståelighed, mens du bærer masken
  • Næseklem muliggør forbedret integration med briller
  • Komfortabel, holdbar, lav profil hovedholder og tykke elastiske stropper med enkel fastgørelse bagpå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Halv ansigtsmaske
Størrelse Lille
Til brug med (udstyr) DIN gevind, 3M™ Filtre DT-serien
Model- HF-301
Mængde 10/Cs.