Få mere at vide
3M™ Genanvendelig halv ansigtsmaske respirator
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Model-:
HF-301
HF-302
HF-303
Beskrivelse
- Hybrid refleksforsegling konturerer og bøjer til brugerens ansigt for at hjælpe bærerens komfort
- Forseglingskontrolmekanisme - når den trykkes under udånding, pustes masken lidt op, hvilket viser, at en god forsegling er opnået
- Integreret stemmepanel for forbedret stemmeforståelighed, mens du bærer masken
- Næseklem muliggør forbedret integration med briller
- Komfortabel, holdbar, lav profil hovedholder og tykke elastiske stropper med enkel fastgørelse bagpå
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Halv ansigtsmaske |
| Størrelse | Medium |
| Til brug med (udstyr) | DIN gevind, 3M™ Filtre DT-serien |
| Model- | HF-302 |
| Mængde | 10/Cs. |