Få mere at vide
3M™ 6000 Series Genanvendelige Helmaske Åndedrætsværn
Artikelnummer. p-8006618 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12352319
Brand: 3M™ 7100015974
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder letvægtskomfort og brugervenlighed. 3M™ 6000 Series Genanvendelige Helmaske Åndedrætsværn har 3M Bajonetforbindelsessystem, der muliggør tilslutning til en bred vifte af dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler.
  • Stort objektiv til bredt synsfelt og fremragende synlighed
  • Velafbalanceret design med silikone ansigtsforsegling for større komfort og holdbarhed
  • Unik centeradapter leder udåndet åndedræt og fugt nedad, reducerer ventilaffald og letter hurtig og nem rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 136:1998 (Klasse 1)
Tilslutningstype Bajonet
Farve Lysegrå
Materiale Silikone, termoplastisk elastomer
Produkttype Genanvendelig fuld ansigtsmaske respirator
Størrelse Lille
Ansigtsstykke type Fuld
Til brug med (applikation) Til byggeanvendelser
Til brug med (udstyr) 200 serie filtre og 600 serie patroner
Selestil 4-punkt
Inkluderer Bajonetforbindelse, dobbelt pakning, lydmembran, firepunkts hovedstrop
Materiale (linse) Visir af polycarbonat
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 400 g