Få mere at vide
3M™ 6000 Series Genanvendelige Helmaske Åndedrætsværn
Artikelnummer. 12352319 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12352319 Lille Hver
12362319 Medium -
12372319 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12352319 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100015974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1114.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1025.61 DKK
    47% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilbyder letvægtskomfort og brugervenlighed. 3M™ 6000 Series Genanvendelige Helmaske Åndedrætsværn har 3M Bajonetforbindelsessystem, der muliggør tilslutning til en bred vifte af dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler.
  • Stort objektiv til bredt synsfelt og fremragende synlighed
  • Velafbalanceret design med silikone ansigtsforsegling for større komfort og holdbarhed
  • Unik centeradapter leder udåndet åndedræt og fugt nedad, reducerer ventilaffald og letter hurtig og nem rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 136:1998 (Klasse 1)
Tilslutningstype Bajonet
Farve Lysegrå
Materiale Silikone, termoplastisk elastomer
Produkttype Genanvendelig fuld ansigtsmaske respirator
Størrelse Lille
Ansigtsstykke type Fuld
Til brug med (applikation) Til byggeanvendelser
Til brug med (udstyr) 200 serie filtre og 600 serie patroner
Selestil 4-punkt
Inkluderer Bajonetforbindelse, dobbelt pakning, lydmembran, firepunkts hovedstrop
Materiale (linse) Visir af polycarbonat
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 400 g