Få mere at vide
3M™ Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. 17873256 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Med ledning:
Med ledning
Uden ledning
Model-:
1261
1271
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med ledning Model-
17873256 Med ledning 1271
17883256 Uden ledning 1261
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17873256 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100288287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00 DKK
    2930.82 DKK / 300 par
    Spare 1639.18 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ørepropper 1200-serien er genanvendelige og designet til indsættelse i øregangen for at hjælpe med at reducere eksponeringen for farlige niveauer af støj op til 26 dB.
  • Få behageligt og holdbart høreværn med 3M™ Ørepropper 1200-serien.
  • Disse genanvendelige ørepropper reducerer støjniveauet op til 26 dB og er fuldt testet og godkendt i henhold til EN 352-2:2020.
  • De er lavet af en blød, holdbar termoplastisk elastomer (TPE).
  • Den specialdesignede og tredobbelte flangeform er tilspidset, så den passer til de fleste øregangsstørrelser, hvilket giver en behagelig sikker pasform.
  • Fingergrebsdesignet holder isætning og fjernelse enkel, bekvem og hygiejnisk.
  • Pakket i en genanvendelig genanvendelig pappudepakke, der hjælper med at holde dine ørepropper hygiejniske og sammen, hvilket forhindrer tab.
  • En genanvendelig Polycon plastikboks fås separat.
  • Giver dig mulighed for en mere robust opbevaringsløsning, men kun at købe det, du har brug for, og potentielt reducere plastikspild.
  • 3M™ Ørepropper 1271 fås som sonderede versioner til brug med 3M™ E-A-RFit™ valideringssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Fast
Model- 1271
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Flanget
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
Montering Nej