Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reusable Cryo Sleeve
Artikelnummer. 11894760 Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Polyvinyl Sleeve; I.D. x L: 0.6 in. (1.5cm) x 10.8 in. (27.4cm); Case of 100
Artikelnummer. 11894760
Brand: Thermo Scientific™ 4000218
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utilize the Thermo Scientific™ Reusable Cryo Sleeve with cane and canister systems.
Utilize the Thermo Scientific™ Reusable Cryo Sleeve with cane and canister systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polyvinyl Sleeve; I.D. x L: 0.6 in. (1.5cm) x 10.8 in. (27.4cm); Case of 100
Type Cryo Sleeve
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1,2,3,4