Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige klasse A volumetriske pipetter
Artikelnummer. p-164709 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Type:
Serialiseret volumetrisk pipette
Volumetrisk pipette
Min. Flowtid:
8 sek.
Nøjagtighed:
±0,006 ml
±0,01 ml
Artikelnummer. 17801450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilgængelig i enten standard- eller seriemodeller.
  • Borosilikatglas
  • Volumenøjagtighed markeret på hver pipette
  • Permanente ravmærker
  • Tuf-Temp-™–behandlede hærdede spidser reducerer afslag
Ordreinfo
Alle pipetter fås som PersonaPet™ personlige pipetter.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,006 ml
Kalibrering Individuelt kalibreret
Certificeringer/compliance ASTM E542, ASTM E969, sporbarhedscertifikat, NIST
Klasse EN
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Min. Flowtid 8 sek.
Tip stil Tuf-Temp™ behandlet
Volumen (engelsk) 0,07 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Serialiseret volumetrisk pipette
Engangs Genanvendelig