Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige klasse A volumetriske pipetter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Tilgængelig i enten standard- eller seriemodeller.
- Borosilikatglas
- Volumenøjagtighed markeret på hver pipette
- Permanente ravmærker
- Tuf-Temp-™–behandlede hærdede spidser reducerer afslag
Order Info
Alle pipetter fås som PersonaPet™ personlige pipetter.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±0,01 ml |
| Kalibrering | Individuelt kalibreret |
| Certificeringer/compliance | ASTM E542, ASTM E969, sporbarhedscertifikat, NIST |
| Klasse | EN |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Min. Flowtid | 8 sek. |
| Tip stil | Tuf-Temp™ behandlet |
| Volumen (engelsk) | 0,17 oz. |
| Show More |