Få mere at vide
Fisherbrand™ Genanvendelige klasse A volumetriske pipetter
Artikelnummer. 17801450 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Type:
Serialiseret volumetrisk pipette
Volumetrisk pipette
Min. Flowtid:
8 sek.
Nøjagtighed:
±0,006 ml
±0,01 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Type Min. Flowtid Nøjagtighed
17801450 2 mL Serialiseret volumetrisk pipette 8 sek. ±0,006 ml
17811450 5 mL Serialiseret volumetrisk pipette 8 sek. ±0,01 ml
17871440 3 mL Volumetrisk pipette 8 sek. ±0,01 ml
17881440 4 mL Volumetrisk pipette 8 sek. ±0,01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17801450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tilgængelig i enten standard- eller seriemodeller.
  • Borosilikatglas
  • Volumenøjagtighed markeret på hver pipette
  • Permanente ravmærker
  • Tuf-Temp-™–behandlede hærdede spidser reducerer afslag
Ordreinfo
Alle pipetter fås som PersonaPet™ personlige pipetter.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,006 ml
Kalibrering Individuelt kalibreret
Certificeringer/compliance ASTM E542, ASTM E969, sporbarhedscertifikat, NIST
Klasse EN
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Min. Flowtid 8 sek.
Tip stil Tuf-Temp™ behandlet
Volumen (engelsk) 0,07 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Serialiseret volumetrisk pipette
Engangs Genanvendelig