Få mere at vide
RETSCH ZM 200 Ultra Centrifugal Mill, Push-Fit rotorer
Shop alle Retsch produkter
Type:
24 tand SS Push Fit
6-tands rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehør til brug med ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
- Slidbestandig belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | 24 tand SS Push Fit |
| Maks. Hastighed | 6.000 til 18.000 rpm |
| Maks. Rør diameter | 9.9 cm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugalmølle |