Få mere at vide
RETSCH ZM 200 Ultra Centrifugal Mill, Push-Fit rotorer
Artikelnummer. 10384671 Shop alle Retsch produkter
Type:
24 tand SS Push Fit
6-tands rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10384671
Brand: RETSCH 02.608.0040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til finslibning af bløde til mellemhårde og fibrøse materialer.
  • Tilbehør til brug med ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
  • Slidbestandig belægning
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type 6-tands rotor
Maks. Hastighed 6.000 til 18.000 rpm
Maks. Rør diameter 9.9 cm
Til brug med (udstyr) Centrifugalmølle