Få mere at vide
RETSCH ZM 200 Mill Tilbehør
Artikelnummer. 10370201 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Produkttype:
12-tands rotor
6-tands rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10370201 6-tands rotor Hver
10237940 12-tands rotor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10370201 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 02.608.0043
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Push-fit samling, med slidstærk belægning
Til brug med ZM 200 Mixer Mill. Vælg rotor baseret på egenskaber af prøven, påkrævet endelig finhed og efterfølgende analyse.
  • Rustfrit stål, push-fit, med slidstærk belægning
  • 6-tands rotor til groft, omfangsrigt, fiberholdigt gods som foderpiller, hø og halm
  • 12-tands rotor til mellemgrove varer som hvede, havre, majs, tabletter, pulverovertræk og plast
Tekniske data
Produkttype 6-tands rotor
Til brug med (udstyr) Ultra Centrifugalmølle ZM 200
Inkluderer Slidbestandig belægning
Materiale Rustfrit stål