Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 14 mesh eller større
Artikelnummer. 10701433 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
106μ m
1.18 mm
125μ m
1.4 mm
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10701433
Brand: RETSCH 60.150.000125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål med trådgaze
Tekniske data
Dybde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 5.08 cm
Porestørrelse 125μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E11
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Materiale Rustfrit stål
Tyler Standard 120 mesh
amerikansk standard nr. 120
Til brug med (applikation) Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 tommer
Mesh materiale Rustfrit stål