Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 14 mesh eller større
Artikelnummer. 10555642 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10555642 250μ m Hver
10014791 20μ m Hver
10790463 25μ m Hver
10390902 32μ m Hver
10468341 38μ m Hver
10534492 45μ m Hver
10248971 53μ m Hver
10534682 75μ m Hver
10045071 106μ m Hver
10085031 63μ m Hver
10791423 90μ m Hver
10701433 125μ m Hver
10752003 212μ m Hver
10585062 150μ m Hver
10004921 180μ m Hver
10610092 300μ m Hver
10278541 425μ m Hver
10024931 355μ m Hver
10238591 500μ m Hver
10523342 710μ m Hver
10620092 600μ m Hver
10208691 850μ m Hver
10330622 1 mm Hver
10340622 1,18 mm Hver
10583722 1,4 mm Hver
10136651 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10555642 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.150.000250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rustfrit stål med trådgaze
Specifica
Dybde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 5.08 cm
Porestørrelse 250μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E11
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Materiale Rustfrit stål
Tyler Standard 60 mesh
amerikansk standard nr. 60
Til brug med (applikation) Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 tommer
Mesh materiale Rustfrit stål
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.