Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 14 mesh eller større
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
106μ m
1.18 mm
125μ m
1.4 mm
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 2'' |
| Dybde (metrisk) | 5.08 cm |
| Porestørrelse | 710μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E11 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tyler Standard | 25 mesh |
| amerikansk standard | nr. 25 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv. |
| Vis mere |