Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 14 mesh eller større
Artikelnummer. 10024931 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
106μ m
1.18 mm
125μ m
1.4 mm
150μ m
180μ m
212μ m
250μ m
300μ m
355μ m
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
850μ m
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10024931
Brand: RETSCH 60.150.000355
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål med trådgaze
Tekniske data
Dybde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 5.08 cm
Porestørrelse 355μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E11
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Materiale Rustfrit stål
Tyler Standard 45 mesh
amerikansk standard nr. 45
Til brug med (applikation) Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 tommer
Mesh materiale Rustfrit stål