Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 13 mesh eller mindre
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mål: 8 dia. x 2 in.D (20,3 x 5 cm)
Overholdelse
Møde ASTM E11
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 2'' |
| Dybde (metrisk) | 5.08 cm |
| Porestørrelse | 1,7 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tyler Standard | 12 mesh |
| amerikansk standard | nr. 12 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv. |
| Vis mere |