Beskrivelse
Mål: 8 dia. x 2 in.D (20,3 x 5 cm)
Overholdelse
Møde ASTM E11
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 2'' |
| Dybde (metrisk) | 5.08 cm |
| Porestørrelse | 11,2 mm |
| Produkttype | Test-si |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tyler Standard | 1 mesh |
| amerikansk standard | nr. 1 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv. |
| Vis mere |