Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 13 mesh eller mindre
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Mål: 8 dia. x 2 in.D (20,3 x 5 cm)
Compliance
Møde ASTM E11
Specifications
Specifications
| Dybde (engelsk) | 2'' |
| Dybde (metrisk) | 5.08 cm |
| Porestørrelse | 1.7 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tyler Standard | 12 mesh |
| amerikansk standard | nr. 12 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv. |
| Show More |