Få mere at vide
RETSCH Testsigter - 13 mesh eller mindre
Artikelnummer. 10095011 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
4 mm
4,75 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
8 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10095011
Brand: RETSCH 60.150.037500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål med trådgaze
Mål: 8 dia. x 2 in.D (20,3 x 5 cm)
Overholdelse
Møde ASTM E11
Tekniske data
Dybde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 5.08 cm
Porestørrelse 37,5 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Materiale Rustfrit stål
Tyler Standard 1,5 mesh
amerikansk standard nr. 1.5
Til brug med (applikation) Ideel til cementklinker, kemikalier, kaffe, byggematerialer, gødning, fyldstoffer, mel, korn, metalpulvere, mineraler, nødder, plastik, sand, frø, jord, vaskepulver osv.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 tommer
Mesh materiale Rustfrit stål