Få mere at vide
Retsch Test sieve 200x50mm 425µm ISO 3310/1
Brand:  Retsch 60.131.000425
Retsch Test sieve 200x50mm 425µm ISO 3310/1
Produktkode 15640279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 DKK
    1142.96 DKK / Hver
    Save 257.04 DKK
    18% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-04-2026
Tilføj til indkøbskurv