Få mere at vide
Retsch Test sieve 200x50mm 300µm ISO 3310/1
Brand:  Retsch 60.131.000300
Retsch Test sieve 200x50mm 300µm ISO 3310/1
Produktkode 15620279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1142.96 DKK / Hver
    Save 162.04 DKK
    12% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-04-2026
Tilføj til indkøbskurv