Få mere at vide
RETSCH Rotorer i rustfrit stål
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 2'' |
| Porestørrelse | 850μ m |
| Type | Push-Fit Rotor |
| Diameter (engelsk) Ydre | 8 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Ultra centrifugalmølle ZM 200 |
| Tyler Standard | 20 |
| amerikansk standard | nr. 20 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 tommer |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |