Beskrivelse
- I assorterede diametre og materialer
- Mindre kugler tilbydes til kolloid fræsning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibebold |
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til standardslibning |
| Til brug med (udstyr) | PM 100 og PM 200 planetkuglemølle |
| Materiale | Zirconiumoxid |