Få mere at vide
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Slibeglas
Artikelnummer. p-317242 Shop alle Retsch produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Prøvevolumen (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15739089
Brand: RETSCH 01.462.0213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MM 400 blandemøller
Forskellige størrelser og materialer
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (engelsk) 0,84 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Lukketype Skrue Top
Til brug med (applikation) Ideel til læksikker slibning
Til brug med (udstyr) MM 400 blandemølle
Materiale Rustfrit stål
Partikelstørrelse 6 mm
Sample Volume (engelsk) 0,33 oz.
Prøvevolumen (metrisk) 10 ml