Få mere at vide
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Slibeglas
Artikelnummer. 15739089 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Prøvevolumen (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Kapacitet (metrisk) Prøvevolumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15739089 Rustfrit stål 25 ml 10 ml Hver
10088891 Rustfrit stål 50 ml 20 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15739089 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 01.462.0213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10140.00 DKK
    9158.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 981.95 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til brug med MM 400 blandemøller
Forskellige størrelser og materialer
Tekniske data
Produkttype Slibekrukke
Kapacitet (engelsk) 0,84 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Lukketype Skrue Top
Til brug med (applikation) Ideel til læksikker slibning
Til brug med (udstyr) MM 400 blandemølle
Materiale Rustfrit stål
Partikelstørrelse 6 mm
Sample Volume (engelsk) 0,33 oz.
Prøvevolumen (metrisk) 10 ml