Få mere at vide
RETSCH Komfort spændeanordning til AS 200 sirystere
Artikelnummer. 10625441 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AS 200 sigte shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10625441 AS 200 sigte shaker Hver
1 options
Artikelnummer. 10625441 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 32.662.0001
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver pålidelig, hurtig og bekvem fastspænding af sold i tørdrift.
  • Se dæksel, glatte stænger og hurtigvirkende klemmer
  • Cover bliver på stænger
  • Aftagelig sistabel
Tekniske data
Holder Testsigter, 200 til 203 mm dia.
Produkttype Komfort spændeanordning
Til brug med (applikation) Pålidelig, hurtig, bekvem sigtefastspænding i tørdrift
Til brug med (udstyr) AS 200 sigte shaker