Få mere at vide
Retrorsine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325792
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325792 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325792 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16812510WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Retrorsine N-Oxide
CAS 15503-86-3
Analyt- eller komponentnavne Retrorsine N-Oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H25 N O7
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 12-oxide, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-, Isatidine (6CI,7CI), Retrorsine, N-oxide (8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, 4-oxide, Retrorsine oxide
InChI formel InChI=1S/C18H25NO7/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)25-9-13-4-6-19(24)7-5-14(15(13)19)26-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
SMIL C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 367.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 367.1631 g/mol