missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Retronecine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Retronecine |
| CAS | 480-85-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-methanol, Retronecine, Retronecin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c10-5-6-1-3-9-4-2-7(11)8(6)9/h1,7-8,10-11H,2-5H2/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | [H][C@@]1([C@H](O)CC2)N2CC=C1CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0946 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?