Beskrivelse
- Materialets reflekterende kvalitet gør det ideelt til læsning af etiketter under dårlige lysforhold (med lommelygter).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Type 1 (Fed. Spec. LS-300) |
| Oversigt | GlobalMark Retro-reflekterende tape |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Plast |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |