Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende all-weather labeltape til M7 printere
Artikelnummer. 17898104 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Dimensioner (L x B):
75 fod x 1 tomme
75 fod x 2 tommer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
17898104 Gul 75 fod x 1 tomme
17888784 Orange 75 fod x 1 tomme
17878104 Hvid 75 fod x 1 tomme
17808114 Orange 75 fod x 2 tommer
17868424 Hvid 75 fod x 2 tommer
17888404 Gul 75 fod x 2 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17898104 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174510
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Meget reflekterende materiale skinner klart, når det rammes af lys, hvilket er ideelt til applikationer, hvor høj synlighed er kritisk.
  • Ideel til mærkning af værktøj på arbejdspladsen, sikkerhedshjelme, forsyningsskabe, pæle og piedestaler, tagudstyr, stativer og hylder
  • Retroreflekterende beklædning og trykfølsomt akrylklæbemiddel opfylder Federal Spec LS-300 for reflektivitet
  • Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 4 til 6 år
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-584 plastmateriale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klasse 1)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Gul
Slutte Glans
Format Kontinuerlig
Materiale Plast
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, anlægsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 75 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0055 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Dimensioner (L x B) 75 fod x 1 tomme
Længde (engelsk) 75 ft.
Længde (metrisk) 22.86 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer BMC-1000-584-YL