Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med sølvpæle
Artikelnummer. p-8006775
Farve:
Bourgogne
Fluorescerende gul
Grøn
Sort/gul
Længde (metrisk):
2 m
3.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11751156
Brand: Brady™ 912677
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optrækkeligt barrierebælte med sølvpæle til trafikkontrol.
  • Til trafikkontrol.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Alternativt varenummer ADAPT FR BARRIER BÆLTE 2M 804326 DK RØD
Farve Bourgogne
Materiale Stål
Oversigt Optrækkeligt barrierebælte - 2 meter med sølvpæle
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Udtrækkeligt spærrebælte (2 m), Sølvstolper
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm