Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med sølvpæle
Artikelnummer. 11761156 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Bourgogne
Fluorescerende gul
Grøn
Sort/gul
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11761156 Sort/gul 2 m Hver
11751156 Bourgogne 2 m Hver
11711166 Grøn 3,5 m Hver
11751166 Fluorescerende gul 3,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11761156 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 912678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 DKK
    4027.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.69 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Optrækkeligt barrierebælte med sølvpæle til trafikkontrol.
  • Til trafikkontrol.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Alternativt varenummer ADAPT FR BARRIER BÆLTE 2M 804326 YL/BK
Farve Sort/gul
Materiale Stål
Oversigt Optrækkeligt barrierebælte - 2 meter med sølvpæle
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Udtrækkeligt spærrebælte (2 m), Sølvstolper
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm