Beskrivelse
- Til trafikkontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stanchion |
| Alternativt varenummer | ADAPT FR BARRIER BÆLTE 2M 804326 DK RØD |
| Farve | Bourgogne |
| Materiale | Stål |
| Oversigt | Optrækkeligt barrierebælte - 2 meter med sølvpæle |
| Til brug med (applikation) | Trafikkontrol |
| Højde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderer | Udtrækkeligt spærrebælte (2 m), Sølvstolper |
| Længde (engelsk) | 6.6 ft. |
| Vis mere |