Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med kromstolper
Farve:
Rød
Sort
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Trafikkontrolbarriere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stanchion |
| Alternativt varenummer | ADAPT CHR BARRIER BÆLTE 2M 804324 SORT |
| Farve | Sort |
| Materiale | Stål |
| Oversigt | Udtrækkeligt barrierebælte - 2 meter med kromstolper |
| Til brug med (applikation) | Trafikkontrol |
| Højde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderer | Udtrækkeligt barrierebælte (2 m), kromstolper |
| Længde (engelsk) | 6.6 ft. |
| Vis mere |