Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med kromstolper
Artikelnummer. 11791116 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Sort
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791116 Sort 2 m Hver
11781126 Rød 3,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791116 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 912641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4455.00 DKK
    3729.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 725.41 DKK
    16% Slukket
På lager
Optrækkeligt barrierebælte med kromstolper til trafikkontrol.
  • Trafikkontrolbarriere.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Alternativt varenummer ADAPT CHR BARRIER BÆLTE 2M 804324 SORT
Farve Sort
Materiale Stål
Oversigt Udtrækkeligt barrierebælte - 2 meter med kromstolper
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Udtrækkeligt barrierebælte (2 m), kromstolper
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm