Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med kromstolper
Artikelnummer. 11781126 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Sort
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11781126 Rød 3,5 m Hver
11791116 Sort 2 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781126 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 912650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Optrækkeligt barrierebælte med kromstolper til trafikkontrol.
  • Trafikkontrolbarriere.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Farve Rød
Materiale Stål
Oversigt Udtrukkelig barrierebælte - 3,5 meter med kromstolper
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Udtrukkelig barrierebælte (3,5 m), kromstolper
Længde (engelsk) 11.5 ft.
Længde (metrisk) 3,5 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm