Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med sorte stolper
Artikelnummer. p-8006772
Farve:
Bourgogne
Fluorescerende gul
Grøn
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11771136
Brand: Brady™ 912659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optrækkeligt barrierebælte med sorte stolper til trafikkontrol.
  • Til trafikkontrol.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Alternativt varenummer ADAPT BK BARRIER BÆLTE 2M 804325 GRØN
Farve Grøn
Materiale Stål
Oversigt Optrækkeligt barrierebælte - 2 meter med sorte stolper
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Optrækkeligt barrierebælte (2 m), sorte stolper
Længde (engelsk) 6.6 ft.
Længde (metrisk) 2 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm