Få mere at vide
Brady™ Udtrækkeligt barrierebælte med sorte stolper
Artikelnummer. 11791146 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Bourgogne
Fluorescerende gul
Grøn
Længde (metrisk):
2 m
3,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791146 Fluorescerende gul 3,5 m Hver
11771136 Grøn 2 m Hver
11771146 Bourgogne 3,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791146 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 912671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5835.00 DKK
    5448.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 386.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Optrækkeligt barrierebælte med sorte stolper til trafikkontrol.
  • Til trafikkontrol.
Tekniske data
Produkttype Stanchion
Alternativt varenummer ADAPT BK BARRIER BÆLTE 3,7M 804329 YL FL
Farve Fluorescerende gul
Materiale Stål
Oversigt Udtrækkeligt barrierebælte - 3,5 meter med sorte stolper
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Udtrækkeligt barrierebælte (3,5 m) Sorte stolper
Længde (engelsk) 11.5 ft.
Længde (metrisk) 3,5 m
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm