Få mere at vide
R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps
Artikelnummer. p-8293044 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Metalhoved spændeskrue
Plasthoved spændeskrue
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11517722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun klemme. (Boss-hoved sælges separat.)
Gør det muligt at fastspænde artikler fra 2 til 90 mm i diameter. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har aluminiumslegeringskæber med andre dele af belagt messing.
  • Designet sikrer et fast greb i alle åbningsvinkler
  • Korkforinger til kæberne er godt sikret
  • Fås med enten metal eller plastik spændeskruehoved
Bemærk: Klemmen og tophovedet sælges separat.
Tekniske data
Stil Cork-lined Jaws
Mængde 5/Pk.
Type Clamp Retort Stand
Materiale Aluminiumslegering, messing
Inkluderer Metalhoved spændeskrue
Størrelse (metrisk) greb 2 to 90 mm