Få mere at vide
R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps
Artikelnummer. 11517722 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Metalskruehoved
Plastikskruehoved
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11517722 Metalskruehoved Pakke med 5
11888203 Plastikskruehoved Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11517722
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun klemme. (Boss-hoved sælges separat.)
Gør det muligt at fastspænde artikler fra 2 til 90 mm i diameter. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har aluminiumslegeringskæber med andre dele af belagt messing.
  • Designet sikrer et fast greb i alle åbningsvinkler
  • Korkforinger til kæberne er godt sikret
  • Fås med enten metal eller plastik spændeskruehoved
Bemærk: Klemmen og tophovedet sælges separat.
Tekniske data
Stil Korkforede kæber
Mængde 5/Pk.
Type Clamp Retort Stand
Materiale Aluminiumslegering, messing
Inkluderer Metalskruehoved
Størrelse (metrisk) greb 2 til 90 mm