Få mere at vide
Fisherbrand™ Retort Stand Base
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Presset stål udført i syrefast tekstureret akrylmaling
- Gevind M10 x 1,5 mm
- 10 mm gevindhuller
- Enkelthulsstativ har et hul centralt placeret i bredden
- Dobbelthulsstativ har et hul centralt placeret i bredden og et centralt placeret på langs
- Almindelig brugt i filtrering, opvarmningseksperiment
- Et af de mest brugte instrumenter i eksperimenter
- Enkelt apparat til laboratoriekemiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 125 mm |
| Produkttype | Retort Stand Base (leveres uden stang) |
| Trådstørrelse | 10 mm |
| Slutte | Presset stål |
| Mængde | 1 stk. |