Få mere at vide
Fisherbrand™ Retort Stand Base
Artikelnummer. 11578092 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11578092 315 mm Hver
11558092 200 mm Hver
11568092 250 mm Hver
11548092 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11578092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 DKK
    214.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.05 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med dette syrefaste, teksturerede akryl-fjernstativ. Fisherbrand™ Retort Base Stands, er et af de mest udbredte instrumenter i eksperimenter.
  • Presset stål udført i syrefast tekstureret akrylmaling
  • Gevind M10 x 1,5 mm
  • 10 mm gevindhuller
  • Enkelthulsstativ har et hul centralt placeret i bredden
  • Dobbelthulsstativ har et hul centralt placeret i bredden og et centralt placeret på langs
  • Almindelig brugt i filtrering, opvarmningseksperiment
  • Et af de mest brugte instrumenter i eksperimenter
  • Enkelt apparat til laboratoriekemiske reaktioner
Tekniske data
Længde (metrisk) 315 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Inkluderer To huller
Produkttype Retort Stand Base (leveres uden stang)
Trådstørrelse 10 mm
Slutte Presset stål
Mængde 1 stk.