Få mere at vide
Fisherbrand™ Retort Stand Base
Artikelnummer. 11548092 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11548092 160 mm Hver
11558092 200 mm Hver
11568092 250 mm Hver
11578092 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11548092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.47 DKK
    103.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.83 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med dette syrefaste, teksturerede akryl-fjernstativ. Fisherbrand™ Retort Base Stands, er et af de mest udbredte instrumenter i eksperimenter.
  • Presset stål udført i syrefast tekstureret akryl
  • 10 mm gevindhuller
  • Enkelthulsstativet har et hul centralt placeret i bredden
  • Dobbelthulsstativet har et hul centralt placeret i bredden og et centralt placeret på langs
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 160 x 100 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Produkttype Stativplade
Form Rektangulær
Størrelse 160 x 100 mm (Lx W)
Trådstørrelse 10 mm
Slutte Presset stål
Mængde 1 stk.