Få mere at vide
Gestigkeit Harry Retort Rod Kogeplade med Performance Control
Dimensioner (L x B x H):
280 x 110 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektriske kogeplader designet til at blive fastspændt på en understøttende retortstang.
- Variabel temperaturkontrol.
- Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne.
- Støbejernsplade med central ekspansionsudsparing.
- Hovedhus, base, stang og fødder er alle lavet af rustfrit stål.
- Asbestfri isolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Støbt stål |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |
| Watt | 450 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| Dimensioner (L x B x H) | 280 x 110 x 80 mm |