missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Retorphan, TRC

Artikelnummer. 30423043
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423043 50 mg
30412925 1 mg
30412360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR27850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112573-72-5
Molekylær formel C21 H23 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 385.48
Synonym N-[(2R)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester, Dexecadotril
IUPAC navn benzyl 2-[[(2R)-2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
SMIL CC(=O)SC[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Retorphan
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/t19-/m0/s1
Formel vægt 385.1348
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.