missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Retinyl Propionate (Stabilized with BHT) 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Retinyl Propionate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+ |
| Formel vægt | 342.2559 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?